Imprimer
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9622-1G OR9622-5G
APOSOR9622-1GEA 139 EUR
APOSOR9622-1G APOSOR9622-5G
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Formule: C₁₃H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665826
Numéro CAS: 6484-23-7