Imprimer
1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962093-1G OR962093-5G
APOSOR962093-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962093-1G APOSOR962093-5G
1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
1-O-Tolyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12192640
Numéro CAS: 20157-44-2