Imprimer
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 700 EUR
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19226412
Numéro CAS: 1932255-43-0