Imprimer
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961799-1G OR961799-250MG
APOSOR961799-1GEA 454 EUR
APOSOR961799-1G APOSOR961799-250MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253778
Numéro CAS: 327183-90-4