Imprimer
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-(3-Chlorophenyl)-beta-alanine, (R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR961590-1G OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA 114 EUR
APOSOR961590-1G APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 199.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113654
Numéro CAS: 262429-49-2