Imprimer
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Amino-3,3-dimethylbutan-2-one hydrochloride
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 29 EUR
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798286
Numéro CAS: 33119-72-1