Imprimer
N-Fmoc-N-benzyl-glycine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(benzyl)amino)acetic acid, Fmoc-N-Bzl-Gly-OH
OR961573-1G OR961573-5G
APOSOR961573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR961573-1G APOSOR961573-5G
N-Fmoc-N-benzyl-glycine 97%
N-Fmoc-N-benzyl-glycine
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 387.428 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112686
Numéro CAS: 141743-13-7