Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-D-β-Cyclobutyl-Ala-OH
Formule:
C₂₂H₂₃NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840401 Numéro CAS: 478183-63-0 |