2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₅NO·ClH Poids moléculaire: 165.661 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06739026 Numéro CAS: 1005756-81-9 |