Imprimer
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961272-1G OR961272-250MG OR961272-5G
APOSOR961272-1GEA 284 EUR
APOSOR961272-1G APOSOR961272-250MG APOSOR961272-5G
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂·ClH
Point de fusion: 210…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861001
Numéro CAS: 331763-58-7