Imprimer
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S)-2-[Benzyl(methyl)amino]propanoic acid
OR961236-1G OR961236-5G
APOSOR961236-1GEA 105 EUR
APOSOR961236-1G APOSOR961236-5G
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Benzyl-N-methyl-L-alanine
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 193.242 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632093
Numéro CAS: 63238-82-4