Imprimer
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961228-1G OR961228-500MG
APOSOR961228-1GEA 393 EUR
APOSOR961228-1G APOSOR961228-500MG
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₆H₂₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632035
Numéro CAS: 204856-73-5