Imprimer
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
OR961170-1G OR961170-250MG OR961170-5G
APOSOR961170-1GEA 151 EUR
APOSOR961170-1G APOSOR961170-250MG APOSOR961170-5G
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fmoc-L-4-carbamoylphe
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Point de fusion: 243…249 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317021
Numéro CAS: 204716-17-6