FMOC-Hmd HCl
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
Formule:
C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00830743 Numéro CAS: 945923-91-1 |