Imprimer
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961057-1G OR961057-250MG
APOSOR961057-1GEA 24.4 EUR
APOSOR961057-1G APOSOR961057-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456136
Numéro CAS: 50591-22-5