Imprimer
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960393-1G OR960393-250MG
APOSOR960393-1GEA 79.9 EUR
APOSOR960393-1G APOSOR960393-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formule: C₉H₉ClO
Poids moléculaire: 168.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11219500
Numéro CAS: 33781-38-3