Imprimer
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960346-1G OR960346-250MG
APOSOR960346-1GEA 632 EUR
APOSOR960346-1G APOSOR960346-250MG
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26395889
Numéro CAS: 848141-13-9