Imprimer
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960329-1G OR960329-250MG
APOSOR960329-1GEA 435 EUR
APOSOR960329-1G APOSOR960329-250MG
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12792276
Numéro CAS: 141041-80-7