Imprimer
4-Phenyloxan-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960325-1G OR960325-250MG
APOSOR960325-1GEA 435 EUR
APOSOR960325-1G APOSOR960325-250MG
4-Phenyloxan-4-ol 95%
4-Phenyloxan-4-ol
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729123
Numéro CAS: 81462-07-9