tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₅NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318374 Numéro CAS: 7541-17-5 |