Imprimer
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 323 EUR
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20649616
Numéro CAS: 58588-59-3