Imprimer
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960286-1G OR960286-5G
APOSOR960286-1GEA 319 EUR
APOSOR960286-1G APOSOR960286-5G
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile 98%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21091814
Numéro CAS: 1283108-89-3