Imprimer
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960213-1G OR960213-250MG
APOSOR960213-1GEA 170 EUR
APOSOR960213-1G APOSOR960213-250MG
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014030
Numéro CAS: 71472-58-7