7-Methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
7-Methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule:
C₉H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03019817 Numéro CAS: 39522-25-3 |