Imprimer
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960207-1G OR960207-5G
APOSOR960207-1GEA 219 EUR
APOSOR960207-1G APOSOR960207-5G
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23379851
Numéro CAS: 941291-25-4