Imprimer
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960192-10G OR960192-1G OR960192-5G
APOSOR960192-10GEA 632 EUR
APOSOR960192-10G APOSOR960192-1G APOSOR960192-5G
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22056323
Numéro CAS: 1376123-33-9