Imprimer
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960190-10G OR960190-1G OR960190-5G
APOSOR960190-10GEA 502 EUR
APOSOR960190-10G APOSOR960190-1G APOSOR960190-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine
Formule: C₁₀H₁₅NS
Poids moléculaire: 181.298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18916956
Numéro CAS: 91253-06-4