Imprimer
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Thiophen-2-ylmethyl)mopholine
OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 219 EUR
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Formule: C₉H₁₃NOS
Poids moléculaire: 183.271 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01309097
Numéro CAS: 338454-48-1