Imprimer
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960120-1G OR960120-250MG
APOSOR960120-1GEA 632 EUR
APOSOR960120-1G APOSOR960120-250MG
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 150.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383784
Numéro CAS: 1393444-14-8