3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₃NO·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22205833 Numéro CAS: 1375069-07-0 |