Imprimer
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzoic acid, 2-ethoxy-5-formyl-
OR960066-1G OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA 290 EUR
APOSOR960066-1G APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05625188
Numéro CAS: 848606-43-9