Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960009-1G OR960009-5G
APOSOR960009-1GEA 219 EUR
APOSOR960009-1G APOSOR960009-5G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16873032
Numéro CAS: 1239838-17-5