Imprimer
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960002-1G OR960002-5G
APOSOR960002-1GEA 168 EUR
APOSOR960002-1G APOSOR960002-5G
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
2-(Isobutylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Poids moléculaire: 174.242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11144635
Numéro CAS: 204078-86-4