Imprimer
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959992-10G OR959992-1G OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA 502 EUR
APOSOR959992-10G APOSOR959992-1G APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formule: C₈H₁₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04506878
Numéro CAS: 751436-48-3