Imprimer
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959972-1G OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA 219 EUR
APOSOR959972-1G APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formule: C₉H₁₅NS
Poids moléculaire: 169.287 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04556798
Numéro CAS: 344257-87-0