Imprimer
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959967-1G OR959967-5G
APOSOR959967-1GEA 219 EUR
APOSOR959967-1G APOSOR959967-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine
Formule: C₁₁H₁₇NS
Poids moléculaire: 195.324 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04491291
Numéro CAS: 51305-86-3