Imprimer
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959963-1G OR959963-5G
APOSOR959963-1GEA 290 EUR
APOSOR959963-1G APOSOR959963-5G
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formule: C₈H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333091
Numéro CAS: 1233698-83-3