Imprimer
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR959946-1G OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA 114 EUR
APOSOR959946-1G APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Formule: C₁₅H₃₀N₂O₂
Poids moléculaire: 270.411 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21333075
Numéro CAS: 888944-67-0