2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11155678 Numéro CAS: 197507-52-1 |