Imprimer
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959918-1G OR959918-5G
APOSOR959918-1GEA 219 EUR
APOSOR959918-1G APOSOR959918-5G
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20529527
Numéro CAS: 1352318-12-7