Imprimer
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 125 EUR
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093901
Numéro CAS: 39110-92-4