Imprimer
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959910-10G OR959910-1G OR959910-5G
APOSOR959910-10GEA 538 EUR
APOSOR959910-10G APOSOR959910-1G APOSOR959910-5G
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
2-(Propylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Poids moléculaire: 160.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11155673
Numéro CAS: 74396-53-5