Imprimer
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959908-1G OR959908-5G
APOSOR959908-1GEA 89.9 EUR
APOSOR959908-1G APOSOR959908-5G
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
2-(Methylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Poids moléculaire: 132.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11155692
Numéro CAS: 17583-40-3