Imprimer
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959906-1G OR959906-5G
APOSOR959906-1GEA 145 EUR
APOSOR959906-1G APOSOR959906-5G
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
2-(Ethylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11144683
Numéro CAS: 30091-24-8