Imprimer
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959901-10G OR959901-1G OR959901-5G
APOSOR959901-10GEA 754 EUR
APOSOR959901-10G APOSOR959901-1G APOSOR959901-5G
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11155689
Numéro CAS: 675575-45-8