tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19600064 Numéro CAS: 79233-72-0 |