Imprimer
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959791-1G OR959791-250MG
APOSOR959791-1GEA 51.5 EUR
APOSOR959791-1G APOSOR959791-250MG
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374919
Numéro CAS: 886372-05-0