Imprimer
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959761-1G OR959761-250MG OR959761-500MG
APOSOR959761-1GEA 783 EUR
APOSOR959761-1G APOSOR959761-250MG APOSOR959761-500MG
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10034619
Numéro CAS: 37844-06-7