Imprimer
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 161 EUR
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Formule: C₆H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415703
Numéro CAS: 94135-59-8