Imprimer
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959694-1G OR959694-250MG
APOSOR959694-1GEA 52.2 EUR
APOSOR959694-1G APOSOR959694-250MG
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690032
Numéro CAS: 97944-45-1